Titanium carbide ≥99.5% (metals basis), in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.5%
CAS No.: 12070-08-5
Molecular Formula: CTi
Formula Weight: 59.91
Physical Form: Typically 2 Micron Powder
Density: 4.93
Appearance: Dark grey
Melting Point: ca 3140°
Boiling Point: 4820°
UN No.: 3178
MDL No.: MFCD00011268
Formula:
CTi Punto di ebollizione: 4820 °C Punto di fusione: ∼ 3140 °C Densità: 4,93 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011268 CAS Number: 12070-08-5 EINECS: 235-120-4 UN: 3178 ADR: 4.1,III |