Fosfuro di zinco ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1314-84-7
Molecular Formula: Zn3P2
Formula Weight: 258.10
Physical Form: 6mm & down pieces
Density: 4.55
Melting Point: 420°
Boiling Point: 1100°
Merck Reference: 14,10152
UN No.: 1714
MDL No.: MFCD00049631
Formula:
P₂Zn₃ Punto di ebollizione: 1100 °C Punto di fusione: 420 °C Densità: 4,55 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049631 CAS Number: 1314-84-7 EINECS: 215-244-5 UN: 1714 ADR: 4.3,I Merck Index: 14,10152 |