Stampa…
Fosfuro di zinco ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
35664.02 35664.04 35664.09
35664.02EA 96 EUR
35664.02 35664.04 35664.09
Fosfuro di zinco ≥99.9% (metals basis)
Fosfuro di zinco
Purity: 99.9% CAS No.: 1314-84-7 Molecular Formula: P2Zn3 Formula Weight: 258.10 Physical Form: Agglomerated Powder, 3mm & Down Density: 4.55 Appearance: Gray Odour: Characteristic Melting Point: 420° Boiling Point: 1100° Merck Reference: 14,10152 UN No.: 1714 MDL No.: MFCD00049631
Formula: P₂Zn₃
Punto di ebollizione: 1100 °C
Punto di fusione: 420 °C
Densità: 4,55
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049631
CAS Number: 1314-84-7
EINECS: 215-244-5
UN: 1714
ADR: 4.3,I
Merck Index: 14,10152