Stampa…
Zinco ossido substrate 10x10x0.5mm, polished one side 0001 orientation
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
45486.KT 45486.KU
45486.KTEA 830 EUR
45486.KT 45486.KU
Zinco ossido substrate 10x10x0.5mm, polished one side 0001 orientation
Zinco ossido
CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: ZnO Formula Weight: 81.37 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011109
Formula: ZnO
Peso molecolare: 81,39 g/mol
Punto di fusione: 1975 °C
Densità: 5,61 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011300
CAS Number: 1314-13-2
EINECS: 215-171-9
UN: 3077
ADR: 9,III
REACH: 01-2119463881-32
Merck Index: 13,10200