Copper(II) acetylacetonate ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 13395-16-9
Molecular Formula: C10H14CuO4
Formula Weight: 261.76
Odour: Weak
Melting Point: ca 286° dec.
Boiling Point: 160°/10mm
Beilstein Reference: 4157957
MDL No.: MFCD00000016
Formula:
C₁₀H₁₄CuO₄ Punto di ebollizione: 160 °C (10 mmHg) Punto di fusione: ∼ 286 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000016 CAS Number: 13395-16-9 EINECS: 236-477-9 |