Copper(II) acetylacetonate, idrato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 13395-16-9
Molecular Formula: C10H14CuO4.xH2O
Formula Weight: 261.76anhy
Physical Form: Powder
Odour: Weak
Melting Point: 230°
MDL No.: MFCD00000016
Formula:
C₁₀H₁₄CuO₄ Punto di fusione: 230 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000016 CAS Number: 13395-16-9 EINECS: 236-477-9 |