Stampa…
Copper(II) acetylacetonate 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
110651000 110650250 110655000
ACRO110651000EA 49 EUR
ACRO110651000 ACRO110650250 ACRO110655000
Copper(II) acetylacetonate 98%
Copper(II) acetylacetonate
Formula: C₁₀H₁₄CuO₄
Peso molecolare: 261,76 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C (9,8 mmHg)
Punto di fusione: 245 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000016
CAS Number: 13395-16-9
EINECS: 236-477-9
Visualizza i codici
Appearance Blue to blue-grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with Na2S2O3 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %