Stampa…
Argento cromato ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Argentous chromate, Silver(I) chromate
45495.06 45495.22
45495.06EA 40.5 EUR
45495.06 45495.22
Argento cromato ≥99.9% (metals basis)
Argento cromato
Purity: 99.9% CAS No.: 7784-01-2 Molecular Formula: O4Ag2Cr Formula Weight: 331.73 Physical Form: Powder Density: 5.63 Appearance: Red-brown Odour: Odourless Merck Reference: 14,8510 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003402
Formula: Ag₂CrO₄
Peso molecolare: 331.73 g/mol
Punto di ebollizione: 1550
Densità: 5.63
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003402
CAS Number: 7784-01-2
EINECS: 232-043-8
UN: 1479
ADR: 5.1 III
Merck Index: 14,8510