Stampa…
Rame (II) carbonato basico (≥55% Cu)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
33305.36 33305.A3
33305.36EA 70 EUR
33305.36 33305.A3
Rame (II) carbonato basico (≥55% Cu)
Rame (II) carbonato basico
CAS No.: 12069-69-1 Molecular Formula: CH2Cu2O5 Formula Weight: 221.11 Physical Form: Powder Density: 4.00 Appearance: Green Melting Point: 200° dec. Merck Reference: 14,2631 MDL No.: MFCD00010976
Formula: CuCO₃·Cu(OH)₂
Punto di fusione: 200 °C (dec.)
Densità: 4,00
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010976
CAS Number: 12069-69-1
EINECS: 235-113-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2631