Stampa…
Silver tetrafluoroborate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Argentous tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18881.0005 8.18881.0025 8.18881.1000
8.18881.0005EA 155 EUR
8.18881.0005 8.18881.0025 8.18881.1000
Silver tetrafluoroborate per sintesi, Sigma-Aldrich®
Silver tetrafluoroborate
Formula: AgBF₄
Peso molecolare: 194,67 g/mol
Punto di fusione: 200 °C
MDL Number: MFCD00003408
CAS Number: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 194.67 g/mol