Stampa…
Silver tetrafluoroborate 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
197090100 197090500 197090010
ACRO197090100EA 159 EUR
ACRO197090100 ACRO197090500 ACRO197090010
Silver tetrafluoroborate 99%
Silver tetrafluoroborate
Formula: AgBF₄
Punto di fusione: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003408
CAS Number: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Beige Crystalline powder
Assay ≥43.92 % (BF4)