2-Acetylnaphthalene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 93-08-3
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point: 168°(334°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 300-301°
Beilstein Reference: 774965
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004108
Formula:
C₁₂H₁₀O Punto di ebollizione: 300…301 °C Punto di fusione: 52…56 °C Densità: 1,1171 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 168 °C (334 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004108 CAS Number: 93-08-3 EINECS: 202-216-2 UN: 3077 ADR: 9,III |