Stampa…
2-Acetylnaphthalene 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
158881000 158885000
ACRO158881000EA 34.3 EUR
ACRO158881000 ACRO158885000
2-Acetylnaphthalene 99%
2-Acetylnaphthalene
Formula: C₁₂H₁₀O
Punto di ebollizione: 300 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 53…56 °C
Densità: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004108
CAS Number: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %