1-Acetylnaphthalene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97+%
CAS No.: 941-98-0
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point:
Formula:
C₁₂H₁₀O Punto di ebollizione: 302 °C Punto di fusione: 9…11 °C Densità: 1,120 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004013 CAS Number: 941-98-0 EINECS: 213-384-1 |