1-Acetylnaphthalene 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
400090010
400092500
ACRO400090010EA
233
EUR
ACRO400090010
ACRO400092500
1-Acetylnaphthalene 95%
1-Acetylnaphthalene
Formula:
C₁₂H₁₀O Punto di ebollizione: 302 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 12 °C Densità: 1,119 g/cm³ Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004013 CAS Number: 941-98-0 EINECS: 213-384-1 |
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6270 to 1.6290 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Composition | ≤2 % (CoCl2) Typical of fatty acids: |