Stampa…
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
A13519.0B A13519.18 A13519.30
A13519.0BEA 141 EUR
A13519.0B A13519.18 A13519.30
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride ≥97%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 81-84-5 Molecular Formula: C12H6O3 Formula Weight: 198.18 Melting Point: 269-273° Beilstein Reference: 153190
Formula: C₁₂H₆O₃
Peso molecolare: 198,18 g/mol
Punto di ebollizione: 425 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 269…273 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006925
CAS Number: 81-84-5
EINECS: 201-380-2