Stampa…
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
128141000 128145000 128140025
ACRO128141000EA 30.3 EUR
ACRO128141000 ACRO128145000 ACRO128140025
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 97%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Formula: C₁₂H₆O₃
Punto di ebollizione: 425 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >269 °C
Flash Pt: 272 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006925
CAS Number: 81-84-5
EINECS: 201-380-2
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥269 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %