1,6-Dimethoxynaphthalene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98+%
CAS No.: 3900-49-0
Molecular Formula: C12H12O2
Formula Weight: 188.23
Melting Point: 58-59°
Boiling Point: 123°/0.8mm
MDL No.: MFCD00086330
Formula:
C₁₂H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 123 °C (0,8 mmHg) Punto di fusione: 58…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00086330 CAS Number: 3900-49-0 |