Stampa…
1-Nitroso-2-naftolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalene, 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
A10622.09 A10622.18 A10622.30
A10622.09EA 27.4 EUR
A10622.09 A10622.18 A10622.30
1-Nitroso-2-naftolo ≥99%
1-Nitroso-2-naftolo
Purity: 99% CAS No.: 131-91-9 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 104-108° dec. Beilstein Reference: 776947 Merck Reference: 14,6641 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003884
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,17 g/mol
Punto di ebollizione: 304 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 104…108 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003884
CAS Number: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6641