Stampa…
1-Nitroso-2-naftolo 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalene, 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
151530250 151531000 151535000
ACRO151530250EA 43.8 EUR
ACRO151530250 ACRO151531000 ACRO151535000
1-Nitroso-2-naftolo 98%
1-Nitroso-2-naftolo
Formula: C₁₀H₇NO₂
Peso molecolare: 173,17 g/mol
Punto di ebollizione: 304 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 104…108 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003884
CAS Number: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
UN: 3077
Merck Index: 12,06739
Visualizza i codici
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)