Stampa…
Dansil cloruro, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03094.0001 1.03094.0010
1.03094.0001EA 74.9 EUR
1.03094.0001 1.03094.0010
Dansil cloruro, Sigma-Aldrich®
Dansil cloruro
Formula: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Peso molecolare: 269,75 g/mol
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003985
CAS Number: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02840