Stampa…
Dansil cloruro 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
115850010 115850050 115850250
ACRO115850010EA 64 EUR
ACRO115850010 ACRO115850050 ACRO115850250
Dansil cloruro 98%
Dansil cloruro
Formula: C₁₂H₁₂ClNO₂S
Peso molecolare: 269,75 g/mol
Punto di fusione: 71…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003985
CAS Number: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02840
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA