N,N-Dimetil-1-naftilammina ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
Purity: 99%
CAS No.: 86-56-6
Molecular Formula: C10H7N(CH3)2
Formula Weight: 171.24
Physical Form: Liquid
Density: 1.039
Refractive Index: 1.6230
Appearance: Pale yellow
Boiling Point: 145-147°/12mm
Merck Reference: 14,3252
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003919
Formula:
C₁₂H₁₃N Peso molecolare: 171,24 g/mol Punto di ebollizione: 145…147 °C (12 mmHg) Densità: 1,039 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003919 CAS Number: 86-56-6 EINECS: 201-682-4 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,3252 |