Stampa…
N,N-Dimetil-1-naftilammina 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
204170250 204171000 204170050 204175000
ACRO204170250EA 111 EUR
ACRO204170250 ACRO204171000 ACRO204170050 ACRO204175000
N,N-Dimetil-1-naftilammina 99%
N,N-Dimetil-1-naftilammina
Formula: C₁₂H₁₃N
Peso molecolare: 171,24 g/mol
Punto di ebollizione: 139…140 °C (13 mmHg)
Densità: 1,04 g/cm³
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003919
CAS Number: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,03301
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %