3-Hydroxy-2-naphthoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 92-70-6
Molecular Formula: C11H8O3
Formula Weight: 188.18
Flash Point: 220°(428°F)
Melting Point: 218-222°
Beilstein Reference: 744100
Merck Reference: 14,4835
MDL No.: MFCD00004103
Formula:
C₁₁H₈O₃ Punto di ebollizione: 368 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 218…222 °C Flash Pt: 220 °C (428 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004103 CAS Number: 92-70-6 EINECS: 202-180-8 Merck Index: 14,4835 |