Stampa…
1-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid
149230050 149231000
ACRO149230050EA 20 EUR
ACRO149230050 ACRO149231000
1-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
1-Hydroxy-2-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₈O₃
Peso molecolare: 188.18 g/mol
Punto di ebollizione: 375
Punto di fusione: 199…205 °C
Flash Pt: >150 °C
MDL Number: MFCD00003960
CAS Number: 86-48-6
EINECS: 201-674-0
Merck Index: 13,04859
Visualizza i codici
Appearance Cream to beige to grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 205 °C (Dec)
Titration with NaOH ≥97.5 %
Specific optical rotation -36.0° to -40.0° (20 °C, 589 nm) (c=1 in dioxane)