Stampa…
4-Cloro-1-naftolo 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloronaphthalen-1-ol, 1-Chloro-4-hydroxynaphthalene, 4-CN, Chloronaphthol
109550050 109550250 109551000
ACRO109550050EA 59.6 EUR
ACRO109550050 ACRO109550250 ACRO109551000
4-Cloro-1-naftolo 97%
4-Chloro-1-naphthol
Formula: ClC₁₀H₆OH
Punto di ebollizione: 307 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 117…120 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003974
CAS Number: 604-44-4
EINECS: 210-068-5
Visualizza i codici
Appearance Off-white to grey to light brown Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
GC ≥96.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration after Ion exchange ≥99.0 %