Stampa…
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
B23951.14 B23951.22
B23951.14EA 39.7 EUR
B23951.14 B23951.22
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde 98%
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 708-06-5 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Odour: Odourless Melting Point: 77-80° Boiling Point: 191-193°/27mm UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00004005
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Punto di ebollizione: 191…193 °C (27 mmHg)
Punto di fusione: 77…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004005
CAS Number: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
ADR: 9,III