Stampa…
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Hydroxy-α-naphthaldehyde
121601000 121605000
ACRO121601000EA 46.7 EUR
ACRO121601000 ACRO121605000
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde tech.
2-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₂
Peso molecolare: 172,18 g/mol
Punto di ebollizione: 192 °C (27 mmHg)
Punto di fusione: >77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004005
CAS Number: 708-06-5
EINECS: 211-902-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Moist powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥77 °C (on dry basis)
Water 25 to 60 % (K.F.)
HPLC ≥93 % (on dry basis)