Stampa…
6-Bromo-2-naphthol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A18535.18 A18535.09
A18535.18EA 101 EUR
A18535.18 A18535.09
6-Bromo-2-naphthol ≥97%
6-Bromo-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 15231-91-1 Molecular Formula: C10H7BrO Formula Weight: 223.08 Melting Point: 126-129° Beilstein Reference: 1100270
Formula: C₁₀H₇BrO
Punto di ebollizione: 200…205 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 126…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004081
CAS Number: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0