Stampa…
6-Bromo-2-naphthol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
107170250 107171000
ACRO107170250EA 55.1 EUR
ACRO107170250 ACRO107171000
6-Bromo-2-naphthol 97%
6-Bromo-2-naphthol
Formula: C₁₀H₇BrO
Punto di ebollizione: 200 - 205 °C (20 -rr)
Punto di fusione: 125…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004081
CAS Number: 15231-91-1
EINECS: 239-279-0
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 130 °C
GC ≥96.0 %
Color of solution ≤100 APHA (10% aq. soln.)