Stampa…
1-Bromo-2-naphthol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromonaphthalen-2-ol, 1-Bromo-2-hydroxynaphthalene
A18692.14 A18692.22
A18692.14EA 44 EUR
A18692.14 A18692.22
1-Bromo-2-naphthol ≥97%
1-Bromo-2-naphthol
Purity: 97% CAS No.: 573-97-7 Molecular Formula: C10H7BrO Formula Weight: 223.08 Melting Point: 76-81° Beilstein Reference: 2044001
Formula: C₁₀H₇BrO
Peso molecolare: 223,07 g/mol
Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 76…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003869
CAS Number: 573-97-7
EINECS: 209-363-1