Stampa…
1-Bromo-2-naphthol 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
107160250 107161000
ACRO107160250EA 49.7 EUR
ACRO107160250 ACRO107161000
1-Bromo-2-naphthol 98%
1-Bromo-2-naphthol
Formula: C₁₀H₇BrO
Punto di ebollizione: 314 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 77…81 °C
MDL Number: MFCD00003869
CAS Number: 573-97-7
EINECS: 209-363-1
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige to brown-purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 84 °C
GC ≥97.5 %