Dimethyl trisulphide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 3658-80-8
Molecular Formula: C2H6S3
Formula Weight: 126.26
Flash Point: 52°(126°F)
Refractive Index: 1.600
Odour: Stench
Boiling Point: 165-175°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00039808
Formula:
C₂H₆S₃ Punto di ebollizione: 165…175 °C Densità: 1,203 Flash Pt: 52 °C (126 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00039808 CAS Number: 3658-80-8 EINECS: 222-910-9 UN: 1993 ADR: 3,III |