Stampa…
Diisopropyl sulphide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isopropyl sulphide
B21302.09 B21302.18
B21302.09EA 45.4 EUR
B21302.09 B21302.18
Diisopropyl sulphide ≥99%
Diisopropyl sulphide
Purity: 99% CAS No.: 625-80-9 Molecular Formula: C6H14S Formula Weight: 118.24 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4385 Odour: Stench Boiling Point: 119-120° Beilstein Reference: 1731257 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008895
Formula: C₆H₁₄S
Peso molecolare: 118,24 g/mol
Punto di ebollizione: 119…120 °C
Punto di fusione: –69,1 °C
Densità: 0,814
Flash Pt: 7 °C (44 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008895
CAS Number: 625-80-9
EINECS: 210-911-7
ADR: 3,II