Stampa…
Di-tert-butyl disulphide 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
173620010 173622500 173620025
ACRO173620010EA 330 EUR
ACRO173620010 ACRO173622500 ACRO173620025
Di-tert-butyl disulphide 98%
Di-tert-butyl disulphide
Formula: C₈H₁₈S₂
Punto di ebollizione: 198…204 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –5 °C
Densità: 0,93 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008838
CAS Number: 110-06-5
EINECS: 203-734-1
UN: 3334
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %