Stampa…
Ammonio metavanadato Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Ammonio monovanadato
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01226.0100 1.01226.0250 1.01226.1000
1.01226.0100EA 111 EUR
1.01226.0100 1.01226.0250 1.01226.1000
Ammonio metavanadato Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Ammonio metavanadato
Formula: NH₄VO₃
Peso molecolare: 116,98 g/mol
Punto di fusione: 200 °C
Densità: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011430
CAS Number: 7803-55-6
EINECS: 232-261-3
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00572
Visualizza i codici
Solubility 5.1 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C (decomposition)
Molar Mass 116.97 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 2.3 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (5.1 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials