Stampa…
Ammonium hexafluorotitanate 99.99% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
194350100 194350500 194352500
ACRO194350100EA 63.9 EUR
ACRO194350100 ACRO194350500 ACRO194352500
Ammonium hexafluorotitanate 99.99% (trace metals basis)
Ammonium hexafluorotitanate
Formula: H₈F₆N₂Ti
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010888
CAS Number: 16962-40-6
EINECS: 241-036-9
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.01 %