Stampa…
Ammonio idrogeno solfato ≥98.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
09848-1KG 09848-25KG
09848-1KGEA 93.53 EUR
09848-1KG HONC09848-25KG
Ammonio idrogeno solfato ≥98.0% (by titrimetric analysis), Purum p.a.
Ammonio idrogeno solfato
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: H₅NO₄S
Punto di ebollizione: 350 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: 121-145 °C
Densità: 1,790 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051073
CAS Number: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN: 2506
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00526
Visualizza i codici
Assay 98.0 - 102.0 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 50 ppm
Iron (Fe) Max. 50 ppm
Potassium (K) Max. 500 ppm
Sodium (Na) Max. 100 ppm
Nickel (Ni) Max. 50 ppm
Lead (Pb) Max. 50 ppm
Zinc (Zn) Max. 50 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm