Stampa…
Ammonio idrogeno solfato ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ammonium bisulphate
14485.14 14485.22 14485.36
14485.14EA 43.8 EUR
14485.14 14485.22 14485.36
Ammonio idrogeno solfato ≥99.9% (metals basis)
Ammonio idrogeno solfato
Purity: 99.9% CAS No.: 7803-63-6 Molecular Formula: NH4HSO4 Formula Weight: 115.10 Physical Form: Lump Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 2506 MDL No.: MFCD00051073
Formula: H₅NO₄S
Peso molecolare: 115,11 g/mol
Punto di ebollizione: 350 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 146,9 °C
Densità: 1,787 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051073
CAS Number: 7803-63-6
EINECS: 232-265-5
UN: 2506
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00526