Stampa…
Ammonium hexafluorophosphate 99%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
202320250 202321000 202320050 202325000
ACRO202320250EA 101 EUR
ACRO202320250 ACRO202321000 ACRO202320050 ACRO202325000
Ammonium hexafluorophosphate 99%, puro
Ammonium hexafluorophosphate
Formula: H₄F₆NP
Peso molecolare: 163 g/mol
Punto di fusione: 198 °C (dec.)
Densità: 2,18 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064642
CAS Number: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,00557
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Elemental Analysis ≥98.5 %