Stampa…
Ammonio dimolibdato (56,5% Mo)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
12215.30 12215.A1 12215.18
12215.30EA 79.4 EUR
12215.30 12215.A1 12215.18
Ammonio dimolibdato (56,5% Mo)
Ammonio dimolibdato
CAS No.: 27546-07-2 Molecular Formula: (NH4)2Mo2O7 Formula Weight: 339.95 Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00010882
Formula: H₈Mo₂N₂O₇
Densità: 2,498 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010882
CAS Number: 27546-07-2
EINECS: 248-517-2