Triphenylphosphine oxide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
A12455.14
A12455.22
A12455.36
A12455.14EA
26.4
EUR
A12455.14
A12455.22
A12455.36
Triphenylphosphine oxide ≥99%
Triphenylphosphine oxide
Purity: 99%
CAS No.: 791-28-6
Molecular Formula: C18H15OP
Formula Weight: 278.29
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 153-159°
Boiling Point: 360°
Beilstein Reference: 745854
MDL No.: MFCD00002080
Formula:
C₁₈H₁₅OP Peso molecolare: 278,29 g/mol Punto di ebollizione: 360 °C Punto di fusione: 153…159 °C Densità: 1,200 Flash Pt: 180 °C (356 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002080 CAS Number: 791-28-6 EINECS: 212-338-8 |