Stampa…
Triphenylphosphine oxide 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
140430250 140431000 140435000
ACRO140430250EA 27.9 EUR
ACRO140430250 ACRO140431000 ACRO140435000
Triphenylphosphine oxide 99%
Triphenylphosphine oxide
Formula: C₁₈H₁₅OP
Punto di ebollizione: ∼360 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 154…158 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002080
CAS Number: 791-28-6
EINECS: 212-338-8
Visualizza i codici
Appearance White to pink-brown Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %