Stampa…
Ferrocene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03978.0050 8.03978.5000 8.03978.9010 8.03978.9020
8.03978.0050EA 48.1 EUR
8.03978.0050 8.03978.5000 8.03978.9010 8.03978.9020
Ferrocene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Ferrocene
Formula: C₁₀H₁₀Fe
Peso molecolare: 186,04 g/mol
Punto di ebollizione: 249 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 172…175 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001427
CAS Number: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 172 - 175 °C
Molar Mass 186.03 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 249 °C
Vapor Pressure 3.4 hPa (100 °C)
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 150 °C