Ferrocene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
confezionato sotto argo
Purity: 99%
CAS No.: 102-54-5
Molecular Formula: C10H10Fe
Formula Weight: 186.04
Physical Form: Powder, Packaged under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Yellow to orange
Odour: Characteristic
Melting Point: 173-174°
Boiling Point: 249°
Merck Reference: 14,4037
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00001427
Formula:
C₁₀H₁₀Fe Peso molecolare: 186,04 g/mol Punto di ebollizione: 249 °C Punto di fusione: 173…174 °C Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001427 CAS Number: 102-54-5 EINECS: 203-039-3 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,4037 |