Stampa…
Ferrocene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
119141000 119145000 119140025
ACRO119141000EA 62.4 EUR
ACRO119141000 ACRO119145000 ACRO119140025
Ferrocene 98%
Ferrocene
Formula: C₁₀H₁₀Fe
Peso molecolare: 186,04 g/mol
Punto di ebollizione: 249 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 173…176 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001427
CAS Number: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,04070
Visualizza i codici
Appearance Orange-brown Crystalline powder or crystals (May become lumpy on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 176 °C
GC ≥97.5 %