Stampa…
Acetylferrocene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Acetylferrocene, Ferrocenyl methyl ketone
A13078.06 A13078.14 A13078.22
A13078.06EA 50.2 EUR
A13078.06 A13078.14 A13078.22
Acetylferrocene ≥97%
Acetylferrocene
Purity: 97% CAS No.: 1271-55-2 Molecular Formula: C12H12FeO Formula Weight: 228.07 Melting Point: 79-86° Boiling Point: 160-163°/4mm UN No.: 3467 MDL No.: MFCD00001432
Formula: C₁₂H₁₂FeO
Peso molecolare: 228,07 g/mol
Punto di ebollizione: 160…163 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 79…86 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001432
CAS Number: 1271-55-2
EINECS: 215-043-2
UN: 3467
ADR: 6.1,II