Tetrabutylammonium hexafluorophosphate 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₆H₃₆F₆NP Punto di fusione: 244…246 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011748 CAS Number: 3109-63-5 EINECS: 221-472-6 ADR: 8,III |
Appearance | White to off-white Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 242 to 247 °C |
Elemental Analysis | ≥97.5 % |