Stampa…
Tetrapentylammonium iodide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Tetra-n-pentylammonium iodide, Tetraamylammonium iodide
L14088.22 L14088.06 L14088.14
L14088.22EA 221 EUR
L14088.22 L14088.06 L14088.14
Tetrapentylammonium iodide ≥98%
Tetrapentylammonium iodide
Purity: 98% CAS No.: 2498-20-6 Molecular Formula: C20H44IN Formula Weight: 425.49 Melting Point: 135-139° Beilstein Reference: 3917412
Formula: C₂₀H₄₄IN
Peso molecolare: 425,48 g/mol
Punto di fusione: 135…139 °C
Densità: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041980
CAS Number: 2498-20-6
EINECS: 219-688-0